Learn More
KGW Isotherm™ Frascos Dewar para transporte metálicos azules de 2500 ml
For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.
Marca: KGW Isotherm™ 1028
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Alta capacidad de aislamiento
- Manipulación sencilla
- Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
- Cubierta metálica con revestimiento azul
- Disponible completamente plateado (estándar), plateado con rayas de visualización o acortado
Especificaciones
67mm | |
240 mm | |
80mm | |
800 ml |
Refrigeración de muestras pequeñas, almacenamiento: nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes | |
295 mm | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
0,35 l/d |