Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve, Threaded
Cylindrical shape, with graduations
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06030279
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11552284
  • 1955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos DURAN™
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
Brida de laboratorio 100
Cilíndrico
4 L
495 mm
Matraz de reacción