Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve, Threaded
Cylindrical shape, with graduations
1100.00€ - 3295.00€
Especificaciones
Descripción | Tubos DURAN™ |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
Tipo de producto | Matraz de reacción |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Incluye | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11542284
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030276 |
Brida de laboratorio 100 | 3 L |
1880.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11552284
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030279 |
Brida de laboratorio 100 | 4 L |
1955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10812651
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030488 |
Brida de laboratorio 150 | 10 L |
3295.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11562284
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030476 |
Brida de laboratorio 150 | 3 L |
2100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10332310
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030479 |
Brida de laboratorio 150 | 4 L |
2180.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11572284
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030482 |
Brida de laboratorio 150 | 5 L |
2285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11586954
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030158 |
Brida de laboratorio 60 | 500 mL |
1100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11582284
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06030485 |
Brida de laboratorio 150 | 6 L |
2310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
DURAN™ tubing, cylindrical shape with graduation, laboratory flange LF and withdrawal valve. Thermostatic jacket with either GL 14, GL 18, KF 15 or KF 25 connectors.Especificaciones
Tubos DURAN™ | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Matraz de reacción | |
Cilíndrico |