Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessel with Thermostatic Jacket and Withdrawal Valve, Threaded
Cylindrical shape, with graduations
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06030482
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Tubos Duran™, forma cilíndrica con graduación, brida de laboratorio LF y válvula de extracción. Camisa termostática con conectores GL 14, GL 18, KF 15 o KF 25.Especificaciones
Tubos DURAN™ | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
Brida de laboratorio 150 | |
Cilíndrico |
5 L | |
540 mm | |
Matraz de reacción | |
190 mm |