Learn More
Citarabina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15244774
compliance-icons compliance-icons
Citarabina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244774
100 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 15244774
Marca: Thermo Scientific Acros 449561000
Solicitar formato a granel o personalizado
La citarabina, n.° de CAS 147-94-4, es un inhibidor de la síntesis de ADN que se utiliza como anticancerígeno y agente antiviral.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La citarabina es un análogo nucleósido que actúa como agente antileucémico
  • La citarabina se convierte en citotóxica tras la conversión a su forma trifosforilada, que puede incorporarse a los primers de ADN mediante ADN polimerasa alfa
  • Puede inducir el paro del ciclo celular de la fase S y la apoptosis en células leucémicas y neuronales
Aplicaciones
  • Se ha utilizado para estudiar regímenes quimioterapéuticos en estudios de laboratorio de leucemia
  • Útil para estudios de laboratorio de mecanismos de resistencia a la citarabina
  • En concentraciones nanomolares, se ha observado que la citarabina induce la apoptosis mitocondrial en células leucémicas mediante la regulación al alza de varios miembros de la familia Bcl-2
  • Puede inducir la muerte de células neuronales mediante la inducción de fosforilación de γ-H2AX en histonas, en ausencia de roturas de ADN bicatenarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147-94-4
Fórmula molecular C9H13N3O5
Peso molecular (g/mol) 243.22
Clave InChI UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Sinónimo cytarabine, cytosine arabinoside, ara-c, arabinocytidine, cytosar, arabinosylcytosine, aracytidine, cytarabin, cytarabinoside, tarabine
PubChem CID 6253
ChEBI CHEBI:28680
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytarabine
Punto de fusión 220.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Índice Merck 152781
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza 98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465608 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2024 Catalog Number449560050,449560010,449561000
Número de loteA0425805 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number449560050,449560010,449561000
Número de loteA0444786 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/08/2022 Catalog Number449560050,449560010,449561000
Número de loteA0374024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2020 Catalog Number449560050,449560010,449561000
Número de loteA0333607 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/11/2020 Catalog Number449560050,449560010,449561000
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Citarabina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >