Learn More
Cytiva Microportadores Cytodex 1 Gamma
Microportador para uso general en polvo seco esterilizado.
Marca:  Cytiva 17548703
35530.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24331" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15737207
  • 37400.00€ / 3 Kg
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Cytodex 1 Gamma está diseñado mediante la sustitución de una matriz de dextrano reticulado con grupos N, N-dietilaminoetil (DEAE) cargados positivamente distribuidos por toda la matriz.
  • Peso seco de los microportadores: 4,3 × 106
  • Peso seco del área de la superficie: 0,44 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Las aplicaciones incluyen la producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes (por ejemplo, interferón, enzimas, ácidos nucleicos, hormonas), estudios de adhesión celular, diferenciación y función celular, sistemas de cultivo de columna de perfusión, estudios de microscopía, recolección de células mitóticas, aislamiento de células, estudios de membrana, almacenamiento y transporte de células, ensayos que implican transferencia celular y estudios sobre el aumento de compuestos etiquetados
3 kg
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Microportadores Cytodex 1 Gamma > 3 kg