Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™, para juntas cónicas, de POM
La abrazadera KECK™ se utiliza para fijar juntas esmeriladas estándar.
Marca: DWK Life Sciences™ 1090978
41.99 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Para juntas cónicas
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
- Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
- Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
Especificaciones
10 | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
NS 14 |
POM | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
Amarillo |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora