Learn More
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™, para juntas cónicas, de POM
La abrazadera KECK™ se utiliza para fijar juntas esmeriladas estándar.
38.85€ - 64.00€
Especificaciones
Cantidad | 10 |
---|---|
Material | POM |
Para utilizar con (equipo) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10643353
|
DWK Life Sciences™
1090978 |
NS 14 | Amarillo |
50.55€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10404672
|
DWK Life Sciences™
1090979 |
NS 19 | Azul |
42.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 25-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10011242
|
DWK Life Sciences™
1091140 |
NS 24 | Verde |
45.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10571803
|
DWK Life Sciences™
1091143 |
NS 19 | Verde |
38.85€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10264632
|
DWK Life Sciences™
1091144 |
NS 12 | Violeta |
39.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10749474
|
DWK Life Sciences™
1091148 |
NS 34 | Naranja |
54.91€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10254682
|
DWK Life Sciences™
1091151 |
NS 45 | Ámbar |
64.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10592183
|
DWK Life Sciences™
1091149 |
NS 40 | Amarillo |
60.40€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11699808
|
DWK Life Sciences™
1091142 |
NS 29 | Rojo |
58.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las abrazaderas KECK™ son abrazaderas para juntas esmeriladas que se emplean para asegurar las conexiones con juntas esmeriladas estándar en aparatos de vidrio y se caracterizan por su fácil manejo y su excelente resistencia. Las pinzas están disponibles en diferentes materiales (metal o polioximetileno).
- Para juntas cónicas
- Dimensionalmente estable con propiedades de resorte particularmente buenas
- Fácil, seguro y rápido de ajustar
- Mayor seguridad en el laboratorio ya que la superficie del vidrio no se raya
- Marcado de los tamaños individuales para una mejor diferenciación
Especificaciones
10 | |
POM | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio | |
Asegure las juntas de vidrio a vidrio |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
DWK Life Sciences™ Pinza KECK™, para juntas cónicas, de POM