Learn More
Econix™ Contenedores citoestáticos/citotóxicos Bio-bins™
Utilice los contenedores citoestáticos/citotóxicos Econix™ Bio-bins™ de 30 l para eliminar los residuos citotóxicos/ciostáticos.Los contenedores cuentan con una tapa y asas integradas, una estructura resistente al agua y un diseño plano plegable con un uso eficiente del espacio.
Marca: Econix™ BEXBB5PL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
5 L | |
Temporal y permanente | |
Morado | |
160 mm | |
No estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Cartón |
UN3291 | |
Pliegue plano para optimización del espacio | |
370 mm | |
100/paq. | |
160 mm | |
Para residuos citotóxicos y citoestáticos | |
Recipiente de residuos no punzantes |