Learn More
Econix™ Contenedores citoestáticos/citotóxicos Bio-bins™
Utilice los contenedores citoestáticos/citotóxicos Econix™ Bio-bins™ de 30 l para eliminar los residuos citotóxicos/ciostáticos.Los contenedores cuentan con una tapa y asas integradas, una estructura resistente al agua y un diseño plano plegable con un uso eficiente del espacio.
Marca: Econix™ BEXBBPIP6PL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
- 96 % no plástico
- Construcción rígida y resistente al agua
- Tapa integrada a prueba de fugas
- Para uso no punzante
- Aprobación UN 3291
Especificaciones
6 L | |
Temporal y permanente | |
Morado | |
500 mm | |
40 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Papel |
UN3291 | |
Cónico para facilitar el apilado | |
160 x 160 x 500 mm | |
160 mm | |
160 mm | |
Para residuos citotóxicos y citoestáticos | |
Recipiente de residuos no punzantes |