Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), with Extended Length
Achieve ultimate performance in automated pipetting with Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Extended Length tips — superior quality with the flexibility to choose tips for any application.
Marca: Thermo Scientific™ 5508
506.30 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 4.32000kg
Descripción
Perform pipetting more effectively with Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Extended Length Pipette Tips, for use with the Matrix SerialMate™ Pipetter. Unlike conventional automation tips, D.A.R.T.'s™ are packaged in disposable rigid magazines and seal onto the pipetting heads by being pressed against a silicone pad. This definitive seal minimizes volume displacement, ensures tip straightness and enables consistent dispensing for improved well access. A small internal orifice provides small droplet formation resulting in optimal accuracy and precision.
Características:- El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
- Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
- El pequeño orificio de la punta interna permite una mejor formación de gotas pequeñas
- Hay disponibles opciones de puntas estériles, con filtrado estéril, de calibre amplio y de mayor longitud
- Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
- Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación precisa de volúmenes bajos.
- El conjunto entero se retira y reinstala rápida y fácilmente, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación.
Incluye: 20 cargadores por caja
Compatibles con: Sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 y PlateMate™ Plus.
Especificaciones
30 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Automatización | |
1920 puntas | |
Thermo Scientific™ Matrix Hydra DT, Thermo Scientific™ PlateMate Plus, Thermo Scientific™ Versette |
Con filtro | |
Transparente | |
Longitud extendida | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas. | |
Puntas 20 x 96 | |
Sí | |
D.A.R.T.STM |