Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips), with Extended Length
Achieve ultimate performance in automated pipetting with Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Extended Length tips — superior quality with the flexibility to choose tips for any application.
166.00€ - 2785.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
---|---|
Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas. |
Estilo de punta | Automatización |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10029552
|
Thermo Scientific™
5418 |
30 μl | Con filtro | No estéril | Puntas 20 x 384 |
2785.00€
paquete de 7680 |
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15313032
|
Thermo Scientific™
5502-11 |
25 μl | Con filtro | Estéril |
166.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10621354
|
Thermo Scientific™
5562-11 |
220 μl | Con filtro | Estéril |
263.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10243673
|
Thermo Scientific™
5508 |
30 μl | Con filtro | Estéril | Puntas 20 x 96 |
595.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11597459
|
Thermo Scientific™
5538 |
300 μl | Con filtro | Estéril | Puntas 20 x 96 |
675.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10304883
|
Thermo Scientific™
5548 |
300 μl | Con filtro | Estéril | Puntas 20 x 96 |
595.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10314883
|
Thermo Scientific™
5561 |
220 μl | Sin filtro | No estéril | Puntas 20 x 96 |
238.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10325213
|
Thermo Scientific™
5416 |
30 μl | Sin filtro | No estéril | Puntas 20 x 384 |
1930.00€
paquete de 7680 |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10168981
|
Thermo Scientific™
5536 |
300 μl | Sin filtro | No estéril | Puntas 20 x 96 |
380.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10405963
|
Thermo Scientific™
5546 |
300 μl | Sin filtro | No estéril | 20 x 96 puntas |
376.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 23-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10690024
|
Thermo Scientific™
5417 |
30 μl | Sin filtro | Estéril | Puntas 20 x 384 |
1965.00€
paquete de 7680 |
Fecha estimada de envío: 09-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10283623
|
Thermo Scientific™
5507 |
30 μl | Sin filtro | Estéril | Puntas 20 x 96 |
352.00€
paquete de 1920 |
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11868423
|
Thermo Scientific™
5537 |
300 μl | Sin filtro | Estéril | Puntas 20 x 96 |
422.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10394873
|
Thermo Scientific™
5547 |
300 μl | Sin filtro | Estéril | Puntas 20 x 96 |
403.00€
paquete de 1920 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Perform pipetting more effectively with Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ Extended Length Pipette Tips, for use with the Matrix SerialMate™ Pipetter. Unlike conventional automation tips, D.A.R.T.'s™ are packaged in disposable rigid magazines and seal onto the pipetting heads by being pressed against a silicone pad. This definitive seal minimizes volume displacement, ensures tip straightness and enables consistent dispensing for improved well access. A small internal orifice provides small droplet formation resulting in optimal accuracy and precision.
Features:- Stepped-body design minimizes volume displacement and ensures tip straightness for better well access.
- Face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing
- Highly polished molds and cores ensure low liquid retention.
- Small internal tip orifice provides better small volume droplet formation, resulting in optimal accuracy and precision.
- Sterile, sterile filtered and wide-bore tip options are available
- Tips are thoroughly inspected for proper formation and straightness
- Unique face seal design ensures consistent tip-to-tip height for precise low volume dispensing.
- Entire assembly can be quickly removed and replaced eliminating extra handling of the tips, which can cause damage or contamination.
Compatible with: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x2, Matrix™ PlateMate™ 2x3, PlateMate™ Plus Systems and Versette.
Especificaciones
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas. | |
Automatización | |
Sí |