Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(+)-maltosa, 95 % Código de producto.: 11467727
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(+)-maltosa, 95 %
Código de producto. 11467727
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11467727
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16266.22
Solicitar formato a granel o personalizado
El monohidrato de D-(+)-maltosa se encuentra frecuentemente en los alimentos y se suele utilizar en los procesos de elaboración de la cerveza. También se utiliza en diversos medios de cultivo en las aplicaciones de cultivo celular y tisular. El monohidrato de D-(+)-maltosa se utiliza como sustrato para la α-glucosidasa. También se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de enzimas como maltasas, maltosas α-D-glucosiltransferasas, ATPasas transportadoras de maltosa, maltosas o-acetiltransferasas y maltosas epimerasas y fosforilasas. La D-maltosa se utiliza para estudiar las proteínas de unión a la maltosa y los sistemas de transporte de disacáridos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato de D-(+)-maltosa se encuentra comúnmente en los alimentos y se utiliza comúnmente en los procesos de elaboración de cerveza. También se utiliza en diversos medios de cultivo en las aplicaciones de cultivo celular y tisular. El monohidrato de D-(+)-maltosa se utiliza como sustrato para la α-glucosidasa. También se utiliza como sustrato para la identificación, diferenciación y caracterización de enzimas como maltasa(s); maltosa(s) α-D-glucosiltransferasa(s); ATPasa(s) transportadora(s) de maltosa; maltosa(s) O-acetiltransferasa(s) y maltosa(s) epimerasa(s) y fosforilasa(s). La D-maltosa se utiliza para estudiar proteínas de unión a la maltosa y sistemas de transporte de disacáridos.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. No soluble en éter
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6363-53-7
Fórmula molecular C12H24O12
Peso molecular (g/mol) 360.31
Número MDL MFCD00149343
Clave InChI HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtraMostrar másMostrar menos
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrahidroxi-4-{[3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi}hexanal hidrato
SMILES O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Maltose monohydrate
Punto de fusión ∽120°C (decomposition)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 100 g
Beilstein 5784659
Índice Merck 14,5714
Información de solubilidad Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.32 (342.30 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZ26K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Catalog NumberA16266.0E,A16266.36,A16266.22
Número de lote10251064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA16266.0E,A16266.36,A16266.22
Número de loteS27K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/07/2024 Catalog NumberA16266.0E,A16266.36,A16266.22
Número de loteQ27K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/06/2024 Catalog NumberA16266.0E,A16266.36,A16266.22
Número de loteN05K049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog NumberA16266.0E,A16266.36,A16266.22
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de D-(+)-maltosa, 95 % >