Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 98 % Código de producto.: 11357868
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 98 %
Código de producto. 11357868
500 g
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Código de producto. 11357868
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036404.36
Solicitar formato a granel o personalizado
D-sorbitol is added to food products as sweetener. It is also used in industrial and medical applications. Sorbitol often is applied in modern cosmetics as a humectant and thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-70-4
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.172
Número MDL MFCD00004708
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinónimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Sorbitol
Punto de fusión 98°C to 100°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 500 g
Beilstein 1721899
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,acetone and DMF.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP26L034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/03/2025 Catalog Number036404.A3,036404.36
Número de loteZ10K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Número de loteX15K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Número de loteU02K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/08/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Número de loteS10K051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 98 % >