Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de D-(+)-trehalosa, 99 %
Descripción
D-(+)-Trehalose dihydrate is used as a food additive in many processed foods and pharmaceutical excipients. It is widely used as a direct replacement of conventional sweeteners and protects the cells from various environmental stresses. It finds application in the treatment of Huntington's disease and Parkinson's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en agua y alcohol caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | D-(+)-Trehalose dihydrate |
Punto de fusión | 97°C to 99°C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.99 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 5322018 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water and hot alcohol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 378.33 (342.29 Anhydrous) |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10250047 | Certificado de análisis | 05/04/2024 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10247011 | Certificado de análisis | 16/06/2023 | A19434,A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10242382 | Certificado de análisis | 10/08/2022 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10189935 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |
10157886 | Certificado de análisis | 23/11/2021 | A19434.06,A19434.14,A19434.22 |