Learn More
3M™ Secure Click™ Filtro de partículas
El filtro de partículas Secure Click™ cuenta con el marcado CE para entornos que contienen determinadas partículas sólidas y líquidas.
Marca: 3M™ 7100197286
81.58 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "22912" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
Utilice nuestros filtros con respiradores 3M™ Secure Click™ serie 800, cartuchos 3M™ Secure Click™ serie D8000 y retenedor de filtro 3M™ D701.Especificaciones
Aprobado por la CE | |
P3R | |
D7925 |
Click&trade seguro; | |
Filtro de repuesto |