Learn More
3M™ Secure Click™ Filtro de partículas
El filtro de partículas Secure Click™ cuenta con el marcado CE para entornos que contienen determinadas partículas sólidas y líquidas.
98.80€ - 126.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Aprobado por la CE |
---|---|
Tipo de conexión | Click&trade seguro; |
Tipo de producto | Filtro de repuesto |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17207216
|
3M™
7100197286 |
P3R | D7925 |
107.00€
20 pares |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17297206
|
3M™
7100197285 |
P2R | D7935 |
126.00€
20 pares |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16446390
|
3M™
7100197286 |
P3R | D7925 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16436390
|
3M™
7100197285 |
P2R | D7935 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Los nuevos filtros y cartuchos de doble flujo facilitan la respiración
- Protege frente a partículas
- Conexión rápida y sencilla. Basta con alinear las conexiones y pulsar hasta oír un clic
- Se utiliza con las medias máscaras reutilizables Secure Click™ de la serie 800
- Diseño inclinado que permite un mayor campo de visión y comodidad
Especificaciones
Aprobado por la CE | |
Click&trade seguro; | |
Filtro de repuesto |