Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
Marca: Emma Safety Footwear MM78754747
Detalles adicionales : Peso : 1.11000kg
Descripción
- Sin metal
- Transpirable e increíblemente cómodo
- No es difícil ver por qué Daytona es uno de los zapatos más transpirables de Emma. Es una opción ideal para entornos cálidos y cerrados, como los de la industria automovilística.
- Incluye la tecnología única Hydro-Tec™ antibacteriana de Emma, que elimina la humedad y la transpiración al instante.
- Las punteras sintéticas y reforzadas y los cierres de velcro súperrápidos hacen de Daytona una opción ideal para todas las ocupaciones activas, pero especialmente para las personas que trabajan en almacenamiento y logística.
- Industria
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
- Zapato de seguridad
- Zapato de seguridad S1P con suela para trabajos en seco
Especificaciones
ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
47 | |
Zapato de seguridad |
Velcro | |
Logística y transporte, electrónica, fabricación | |
Nobuck | |
Anchura estándar |