Learn More
Emma Safety Footwear Daytona S1P Sandal
Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
128.26€ - 143.10€
Spécification
Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
---|---|
Tipo de tapón | Velcro |
Color | Negro, Gris |
Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
Code produit | Marque | Tamaño | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Tamaño | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17512566
|
Emma Safety Footwear
MM78754739 |
39 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17522566
|
Emma Safety Footwear
MM78754740 |
40 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17532566
|
Emma Safety Footwear
MM78754741 |
41 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17542566
|
Emma Safety Footwear
MM78754742 |
42 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17552566
|
Emma Safety Footwear
MM78754743 |
43 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17562566
|
Emma Safety Footwear
MM78754744 |
44 |
143.10€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17572566
|
Emma Safety Footwear
MM78754745 |
45 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17582566
|
Emma Safety Footwear
MM78754746 |
46 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17592566
|
Emma Safety Footwear
MM78754747 |
47 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17502576
|
Emma Safety Footwear
MM78754748 |
48 |
128.26€
1 par |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Metal Free
- Breathable and incredibly comfortable
- It's not hard to see why the Daytona is one of Emma's most breathable shoes. It's an ideal choice for warm, enclosed environments such as those in the Automotive industry.
- It features Emma's unique Hydro-Tec™ antibacterial technology, removing moisture and perspiration instantly.
- Synthetic, reinforced toes and super swift velcro fasteners make the Daytona an ideal choice for all active occupations but especially for people working in Warehousing and Logistics.
- Industries
- Logistics & transport
- Electronics
- Manufacturing
- Safety shoe
- S1P-Safetyshoe with sole plate for dry work
Spécification
ISO 20345:2011 | |
Negro, Gris | |
Hydro-Tec antibacteriano | |
Anchura estándar |
Velcro | |
Logística y transporte, electrónica, fabricación | |
Nobuck | |
Zapato de seguridad |