missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DBZ
γ-secretase inhibitor; inhibits Notch pathway
328.29€ - 1306.66€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | DBZ |
---|---|
CAS | 209984-56-5 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Fórmula molecular | C26H23F2N3O3 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.48 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18710688
|
Tocris Bioscience
4489/10 |
10 mg |
328.29€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18724957
|
Tocris Bioscience
4489/50 |
50 mg |
1306.66€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Inhibitor of γ-secretase. Blocks Notch cleavage (IC50< 2 nM) in a cell-based assay; inhibits the Notch pathway. Stimulates the formation of human iPSCs from human keratinocytes.Especificaciones
DBZ | |
>98% | |
463.48 |
209984-56-5 | |
C26H23F2N3O3 |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.