Learn More
Tocris Bioscience™ DCEBIO
Activates Cl- conductance and hKCa3.1 channels
174.85€ - 676.17€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
---|---|
CAS | 60563-36-2 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
Fórmula molecular | C9H8Cl2N2O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18054082
|
Tocris Bioscience™
1422/10 |
10 mg |
174.85€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18075162
|
Tocris Bioscience™
1422/50 |
50 mg |
676.17€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Stimulates Cl- secretion via the activation of hKCa3.1 (IK1) potassium channels and an apical Cl- conductance carried by the CFTR channel. More potent than its analog 1-EBIO (Cat. No. 1041).Especificaciones
5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one | |
>99% | |
C9H8Cl2N2O |
60563-36-2 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Observed MW: 231.08 |
For Research Use Only