Learn More
Thermo Scientific™ Kit de descontaminación para estufas microbiológicas Serie 3100
Los filtros HEPA en cámara Thermo Scientific permiten conseguir un aire de calidad validable de clase 100.
Marca: Thermo Scientific™ LT190651
233.30 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los filtros HEPA en cámara Thermo Scientific permiten conseguir un aire de calidad validable de clase 100.
Filtros HEPA- Filtrado de 99,97% a 0,3 μm
- Aptos para todas los incubadores Forma serie II 3110, Steri-Cycle y Forma serie 310 (con opción de sistema de filtración HEPA).
- El filtro de la cámara principal está disponible como pieza autónoma o agrupada con el resto de filtros en línea de la cámara.
- Constan de filtros de cámara (de limpieza difícil), juntas (excepto la de la puerta) y tubos. Reducen los plazos de inactividad y el tiempo dedicado a la descontaminación.
Especificaciones
Kit de sustitución de cámara interna con HEPA, juntas y otras piezas | |
Estufas microbiológicas serie 3110 | |
LED | |
Accesorio, kit de descontaminación |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
11Minutes
17Seconds
44
Título del producto
Thermo Scientific™ Kit de descontaminación para estufas microbiológicas Serie 3100 > Kit de descontaminación; para incubadoras de la serie 3110
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido