Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Ecological, universally applicable for the automated cleaning of laboratory glassware and utensils. Without phosphates, surfactants and chlorine, deconex 22 HPF-x shows perfect cleaning performance. Acid rinse with a deconex cleaner recommended.
Marca: Borer Chemie™ 516900.00-K10W
Detalles adicionales : Peso : 12.00000kg Transport : UN number : 3266 Chem class : 8 Pack group : I
Descripción
- Concentrado para limpieza automatizada
- Solución ecológica sin fosfatos ni surfactantes
- Sin cloro, EDTA o NTA
- Alta producción, concentración típica: De 5 a 10 ml/l
- Amplio espectro de limpieza, contra residuos incrustados
- Rendimiento potente gracias a la alta capacidad de dispersión
- Se puede enjuagar sin dejar residuos
- Para obtener resultados uniformes y perfectos
- Se recomienda enjuagar con ácido con un limpiador deconex
- Asistencia técnica del fabricante
Especificaciones
Líquido | |
Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro | |
Recipiente | |
1 x 12 kg | |
9,1 L | |
12 kg |
Aprox. 12,5 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C | |
2,4 gal | |
26.5 lb. |
Seguridad y manipulación
- deconex 22 HPF-x
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: POTASSIUM HYDROXIDE,DIPOTASSIUM TRIOXOSILICATE