Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Ecological, universally applicable for the automated cleaning of laboratory glassware and utensils. Without phosphates, surfactants and chlorine, deconex 22 HPF-x shows perfect cleaning performance. Acid rinse with a deconex cleaner recommended.
89.15€ - 474.88€
Especificaciones
Formulario | Líquido |
---|---|
pH | Aprox. 12,5 (solución al 1 %) |
Composición | Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro |
Concentración | Concentración |
Tipo de recipiente | Recipiente |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10032635
|
Borer Chemie™
516900.00-KK5W |
1 x 6 kg |
89.15€
6 Kg |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17446502
|
Borer Chemie™
516900.00-K10W |
1 x 12 kg |
197.16€
12 Kg |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17456502
|
Borer Chemie™
516900.00-K25W |
1 x 30 kg |
474.88€
30 Kg |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Concentrate for automated cleaning
- Ecological solution without phosphates and surfactants
- Without chlorine, EDTA or NTA
- High yield, typical concentration: 5-10 mL/L
- Broad cleaning spectrum, against stubborn residues
- Powerful performance thanks to high dispersing capacity
- Can be rinsed off without leaving residues
- For consistent and flawless results
- Acid rinse with a deconex cleaner recommended
- Technical support by the manufacturer
Especificaciones
Líquido | |
Álcalis, ligandos, inhibidor de corrosión, agentes de secuestro | |
Recipiente |
Aprox. 12,5 (solución al 1 %) | |
Concentración | |
De 5 °C a 25 °C |