Learn More
Fisherbrand™ Plataforma específica
La plataforma dedicada Fisherbrand™ está diseñada para usarse con un agitador.
Marca:  Fisherbrand™ H1000-P-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16363246
  • 749.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Antideslizante
  • Superficie revestida de caucho
  • Para usar con un agitador
Especificaciones
Especificaciones
Matraces de 5 x 500 mL
Aluminio, acero inoxidable
5
Plataforma específica
Mini Incubador Agitador
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Plataforma específica > Capacidad: 5 x 500 ml