Learn More
Metro™ Carros de uso general con reborde pronunciado
Útil para una variedad de tareas de transporte y almacenamiento temporal. Los carros de uso general con reborde pronunciado Metro™ cuentan con un diseño de borde profundo que evita que los objetos se caigan del carro.
Marca:  Metro™ BC20303DBL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11756658
  • 475.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Máxima limpieza: las superficies lisas están diseñadas para resistir la tinción y limpiar fácilmente
  • Estantes a prueba de corrosión: el estante de polímero nunca se corroe
  • Contiene derrames: los estantes tienen un borde de 70 mm de profundidad para contener productos o derrames.
  • Disponible en cuatro colores: gris, azul, negro o con Microban™ protección de productos en azul pizarra
  • La estética atractiva permite su uso en una variedad de aplicaciones
  • Construcción robusta: cada estante puede contener hasta 68 kg; cada unidad puede contener hasta 181 kg.
  • Fácil de ajustar: el estante central opcional se ajusta en incrementos de 25 mm.
  • Mango ergonómico, diseñado para un uso sencillo
  • Fácil montaje sin herramientas 
  • Disponible en modelos de 2 y 3 estantes
  • La protección Microban inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores, manchas y degradación del producto
  • Los estantes están fabricados de poliuretano moldeado por inyección con postes cromados
  • Los carros se mueven con cuatro ruedas giratorias / de tubo termoplásticas y resistentes a marcas de 102 mm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
68 kg
NSF
831 x 546 x 1041 mm
3
Carro de laboratorio/uso general
Negro
4