Learn More
Corning™ Placa de pocillos profundos no estéril para almacenamiento y recogida
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo.
Marca: Corning™ 3866
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados en polipropileno
- Elevada resistencia química
- Puede soportar temperaturas de hasta -80 °C
Especificaciones
Sin tapa | |
Polipropileno | |
No estéril | |
2 mL | |
Translúcido |
Transparente | |
96 | |
Sin tratar | |
Redondo |