Learn More
Corning™ Placa de pocillos profundos no estéril para almacenamiento y recogida
Las placas de ensayo y pocillos profundos Axygen se utilizan para la recogida de muestras, las cámaras de crecimiento in vitro y el almacenamiento a largo plazo.
515.00€ - 569.00€
Especificaciones
Tapa Sin tapa
Color Transparente
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Forma del pocillo Volumen total del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Forma del pocillo Volumen total del pocillo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16852250
Ver documentos
Corning™
3859
Redondo 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16862250
Ver documentos
Corning™
3866
Redondo 2 mL
569.00€
paquete de 50
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16872250
Ver documentos
Corning™
3947
Cuadrada 2 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Fabricados en polipropileno
  • Excelente resistencia a productos químicos
  • Puede soportar temperaturas de hasta -80 °C
Especificaciones
Especificaciones
Sin tapa
Polipropileno
No estéril
Translúcido
Transparente
96
Sin tratar