Learn More
Ohaus™ Defender™ 2000-D24P Bench Scale
Dependable, accurate, and durable bench scale at an economical price.
590.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 80 horas con batería recargable |
---|---|
Tipo de conexión | RS232 (disponible como accesorio) |
Estructura | Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65 |
Tipo de pantalla | LED rojo |
Incluye | Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) |
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15779709
|
Ohaus™
30235942 |
150 g |
590.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15606705
|
Ohaus™
30235947 |
300 g |
590.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sturdy industrial design that can stand up to the rigors of industrial weighing
- Easy-to-read red LED display can be viewed in dim conditions
- Versatile power capabilities provide unrestricted operation
Especificaciones
80 horas con batería recargable | |
Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65 | |
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) | |
712,00 x 500,00 mm | |
712,00 mm | |
500,00 mm | |
940,000 mm | |
Adaptador de CA (incluido); batería recargable (incluida) |
RS232 (disponible como accesorio) | |
LED rojo | |
Indicador ABS, plataforma de acero inoxidable de grado 430 con estructura tubular de acero pintado, celda de carga de aluminio IP65 | |
712,00 x 500,00 x 940,000 mm | |
600 mm | |
500 mm | |
712,00 mm |