Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 16 mm
GREENER_CHOICE
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 36 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
15.85€ - 17.90€
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 6 x 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Admite Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
Material Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
15340410
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS27502A
Blanco
15.85€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15360410
GREENER_CHOICE
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS27502B
Azul
17.90€
cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
15380410
GREENER_CHOICE
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
HS27502C
Verde
15.85€
cada uno
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15390410
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
HS27502D
Magenta Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
  • Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
  • Esterilizables en autoclave
  • Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
  • Diseño estable para su uso en baños de agua
  • Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Esterilizable en autoclave
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio
Aberturas en forma de lágrima
Yes, When Empty
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml
8/paq.
127 mm
127 mm
70 mm
16 mm
6 x 6
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml)
36
2 Tiers
No estéril
1
127 x 127 x 70 mm
5 in
5 in
2,8 in
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 16 mm