Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 36 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™ HS27502D
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de -40 a +140°C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (16 mm), Tubos (de 5 a 10 ml) | |
36 | |
2 Tiers | |
No estéril | |
1 | |
127 x 127 x 70 mm | |
5 in | |
5 in | |
2,8 in |
6 x 6 | |
Magenta | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
8/paq. | |
127 mm | |
127 mm | |
70 mm | |
16 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Tamaño : 12.9 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 36 x 16 mm > Color: margenta, dimensiones (An x P x Al): 127 x 127 x 70 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido