Learn More
Eppendorf™ Gradillas de tubos
Optimize workflow with Eppendorf™ Tube Racks that are ideal for sample processing, transport, and short- to mid-term sample storage.
Marca: Eppendorf™ 0030119827
51.50 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Beschreibung
- Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla –ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
- Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
- Diseño ondulado: Las filas de tubos están dispuestas en diferentes alturas para sea fácil acceder e identificar claramente los recipientes de reacción
- Fabricada en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
- Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
- Versátil: Admite tubos de 5 ml y 15 ml
- Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
- Esterilizable en autoclave
Spezifikation
Número de posiciones | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Sí | |
2 Pk. |
Test Tube Stand | |
Tubos (5 a 15 ml) | |
12 | |
Tubos de 5 ml y 15 ml |
Sonderangebote
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Eppendorf™ Gradillas de tubos > Para uso con tubos de 5 ml y 15 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur