Learn More
Sartorius™ Plataforma de pesaje
Marca: Sartorius™ 6566-50
66.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Aluminio | |
Plataforma de pesaje | |
52 g |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
27Hours
0Minutes
10Seconds
19
Título del producto
Sartorius™ Plataforma de pesaje > Plataforma de pesaje
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido