Learn More
Fisherbrand™ Navecilla de pesaje antiestática de poliestireno
Pese y vierta muestras con facilidad. La navecilla de pesaje estándar de poliestireno Fisherbrand se pliega con facilidad y cuenta con una superficie lisa y esquinas redondeadas para facilitar el vertido. Elija el tamaño y el color que mejor se adapte a sus necesidades. Desechable y duradera.
Marca: Fisherbrand™ HS1420BBF
30.27 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las navecillas flexibles presentan superficies lisas y esquinas redondeadas para proporcionar un vertido preciso con una pérdida mínima de muestra
- Seleccione blanco o negro para obtener el mejor contraste de color
- Superficie antiestática para asegurar que la muestra se retira completamente
- Las navecillas son poco profundas, con un fondo ancho y plano para evitar vuelcos
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Intervalo de temperaturas de – 10 C a 70 °C
- Disponibles en tres tamaños y dos colores, en packs de 500
- Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
Especificaciones
Plano | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Navecilla de pesaje antiestática | |
Mediano; 85 x 85 x 24 mm | |
85 mm |
85 ml | |
Desechables | |
Diamante | |
Analizador de humedad por microondas | |
85 mm | |
24 mm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30