Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo Delrin
Moldeadas en una sola pieza continua sin necesidad de montaje. Las gradillas para tubos de ensayo Delrin Fisherbrand™ están fabricados con polioxilmetileno reforzado con fibra de vidrio Delrin (POM)
114.00€ - 118.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos |
---|---|
matriz, red, conjunto | 6 x 6 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Amarillo |
Admite | Tubos (de 5 a 10 ml) |
Código de producto | Marca | Diámetro del pocillo (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del pocillo (métrico) | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15519821
|
Fisherbrand™
HS120398 |
13 mm | 104,14 mm | 104,14 mm | 58,42 mm |
118.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15529821
|
Fisherbrand™
HS120399 |
16 mm | 127 mm | 127 mm | 68,58 mm |
114.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Las coordenadas de índice moldeadas y las áreas de etiquetado planas mantienen las muestras organizadas
- Las semigradillas son cómodas para incubadoras, campanas extractoras, refrigeradores y otros espacios estrechos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Rack para tubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 5 a 10 ml) | |
36 |
6 x 6 | |
Amarillo | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
8/pack |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo Delrin