Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
GREENER_CHOICE
Duplique la capacidad de crioconservación y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Nuestras densas opciones de almacenamiento se ajustan a las cajas de almacenamiento criogénico estándar que funcionan con las gradillas para congeladores que posee actualmente.
Marca:  Thermo Scientific™ 5050-0001
45.40 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10233091
  • 63.05€ / paquete de 4
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
  • Elija una caja de cartón o policarbonato de tamaño estándar.
  • Inserte el divisor de caja de 13 x 13
  • Cargue la caja con 169 tubos de almacenamiento Cryobank de 1 ml
  • Deslice la caja en sus gradillas existentes para CryoBox de tamaño estándar
  • Apto para el almacenamiento en congeladores mecánicos o nitrógeno líquido en fase de vapor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CryoBox de policarbonato, sin divisor
Policarbonato
2D
Blanco
24
1 mL (Tubo)
CryoBox no dividida
Cryobank
4
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote7354008010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Número de lote7356957010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Número de lote7354622010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number5050-0001
Número de lote7399728010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha05/10/2022 Catalog Number5050-0001
Número de lote7392039010 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha13/05/2022 Catalog Number5050-0001
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto > Caja para crioconservación Thermo Scientific™ Nalgene™, sin dividir, PC, blanco con tapa transparente, pack de 4, caja de 24