Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
Duplique la capacidad de crioconservación y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Nuestras densas opciones de almacenamiento se ajustan a las cajas de almacenamiento criogénico estándar que funcionan con las gradillas para congeladores que posee actualmente.
63.05€ - 1050.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11787064
|
Thermo Scientific™
369640 |
Cardboard Cryobox | N/A | |||||||
15183113
|
Thermo Scientific™
369678 |
Universal Picker/Pen | N/A | |||||||
10564985
|
Thermo Scientific™
374001 |
Divisor Cryobox |
205.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10233091
![]() |
Thermo Scientific™
5050-0001 |
CryoBox no dividida |
63.05€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15323584
![]() |
Thermo Scientific™
5050-0169 |
Cryobox |
389.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15201866
![]() |
Thermo Scientific™
374115 |
Tubos Cryobank |
1050.00€
paquete de 845 |
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
- Criocajas resistentes de plástico para almacenamiento a corto o largo plazo. Las tapas con referencia de las criocajas plásticas impiden una alineación incorrecta. Las cajas de plástico pueden esterilizarse en autoclave para su
- Descontaminación y se utilizan en un intervalo de temperatura de -196°C a +121°C. Rejilla impresa en la tapa para facilitar la gestión del inventario. Criocajas de cartón económicas para almacenamiento a corto plazo. Las cajas de cartón incluyen divisores y conductos en la base para una correcta evacuación y circulación del aire. Disponible con divisores para almacenamiento de 25 a 169 tubos
- Criocaja vacía