Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
Duplique la capacidad de crioconservación y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Nuestras densas opciones de almacenamiento se ajustan a las cajas de almacenamiento criogénico estándar que funcionan con las gradillas para congeladores que posee actualmente.
Marca: Thermo Scientific™ 374001
157.85 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
- Elija una caja de cartón o policarbonato de tamaño estándar.
- Inserte el divisor de caja de 13 x 13
- Cargue la caja con 169 tubos de almacenamiento Cryobank de 1 ml
- Deslice la caja en sus gradillas existentes para cajas de crioconservación de tamaño estándar
- Apto para el almacenamiento en congeladores mecánicos o nitrógeno líquido en fase de vapor
Especificaciones
Divisor Cryobox, rejilla 13 x 13 | |
169 Tubos Nunc Cryobank de 1 mL | |
Divisor Cryobox | |
Blanco, Blanca | |
24 |
0,5 mL (Tubo), 1 mL (Tubo) | |
Policarbonato (Caja) | |
Cryobank | |
24 |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
184545 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | 374001 |
184675 | Certificado de conformidad | 28/01/2025 | 374001 |
184139 | Certificado de conformidad | 11/12/2024 | 374001 |
172209 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 374001 |
183721 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 374001 |