Learn More
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto
Duplique la capacidad de crioconservación y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Nuestras densas opciones de almacenamiento se ajustan a las cajas de almacenamiento criogénico estándar que funcionan con las gradillas para congeladores que posee actualmente.
Marca:  Thermo Scientific™ 369678
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15183113
Descripción
Descripción
Duplique la capacidad de almacenamiento y reduzca los costes de almacenamiento en un 50 %. Las opciones de almacenamiento compacto Thermo Scientific™ emplean tamaños estándar de Thermo Scientific™ CryoBox™ que se adaptan a las gradillas existentes en los congeladores del laboratorio. Mediante cajas estándar con separadores de tubos de 13 x 13, se acoplan (169) tubos de 1 ml a una caja CryoBox de tamaño estándar.
  • Disponible en opciones de cartón económico o cajas de crioconservación de larga duración de plástico
  • Capacidad para tubos Cryobank de 1 ml (169) para el almacenamiento de mayor densidad disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Selector/lápiz universal Cryobank
Plastic
Cryobank, Bank-It
24
Sistemas Cryobank y Bank-It
1 mL (Tube)
Universal Picker/Pen
Black
24
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote155599 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha10/12/2024 Catalog Number369678
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Opciones de almacenamiento compacto > Selector/lápiz universal Cryobank, caja de 24