Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de almacenamiento compacto para almacenamiento criogénico y ultracongeladores horizontales
Un proceso cómodo y simplificado para maximizar el almacenamiento de muestras. Nuestras soluciones de gradillas para congeladores y tubos están diseñadas para sostener tubos de 200 μl a 5,0 μl.
167.84€ - 207.03€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) |
---|---|
Descripción | Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) |
Color | Plata |
Forma | Rectángulo |
Anchura (métrico) | 13,5 cm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | Compatibilidad con congeladores (capacidad) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Admite | Compatibilidad con congeladores (capacidad) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15947972
|
Thermo Scientific™
1950832 |
Tubos universales Thermo Scientific Matrix con tapón de rosca de 200 µl, tubos de almacenamiento de 500 µl, tubos de almacenamiento de 500 µl con DuraSeal, tubos Nunc Cryobank de 0,5 ml; | Placas (15/gradilla) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas) Congelador horizontal criogénico mecánico Thermo Scientific de 192,5 l (6,8 pies cúbicos) (capacidad para 18 gradillas), 291,6 l (10,3 pies cúbicos) (capacidad para 27 gradillas) |
196.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15596480
|
Thermo Scientific™
1950833 |
Tubos Thermo Scientific Matrix de 0,75 ml, tubos de 0,75 ml con DuraSeal, tubos con tapón de rosca de 500 µl, tubos de 1,4 ml, tubos de 1,4 ml con DuraSeal, tubos de 1,4 ml con HRC, tubos Cryobank de 1,0 ml, Cryobank de 2,0 ml en gradilla universal, Cryobank de 1,8 ml en gradilla universal | Placas (10/gradilla) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas) Congelador horizontal criogénico mecánico Thermo Scientific de 192,5 l (6,8 pies cúbicos) (capacidad para 18 gradillas), 291,6 l (10,3 pies cúbicos) (capacidad para 27 gradillas) |
173.87€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15920211
|
Thermo Scientific™
1950834 |
Tubos de rosca Thermo Scientific Matrix de 1,0 ml | Placas (9/gradilla) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (con capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (con capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (con capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (con capacidad para 51 gradillas) Congelador criogénico mecánico Thermo Scientific de 192,6 l (con capacidad para 18 gradillas), 291,7 l (con capacidad para 27 gradillas) |
173.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15346395
|
Thermo Scientific™
1950836 |
tubos universales Thermo Scientific Matrix con tapón de rosca de 200 µl, tubos de almacenamiento de 500 µl, tubos de almacenamiento de 500 µl con DuraSeal, tubos Nunc Cryobank de 0,5 ml | Placas (18/gradilla) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas) Congeladores horizontales de -86 °C y -40 °C Thermo Scientific: 359,6 l (12,7 pies cúbicos) (capacidad para 33 gradillas), 481,3 l (17 pies cúbicos) (capacidad para 810 gradillas), |
207.03€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15366395
|
Thermo Scientific™
1950839 |
Tubos Thermo Scientific Matrix de 0,75 ml, tubos de 0,75 ml con DuraSeal, tubos con tapón de rosca de 500 µl, tubos de 1,4 ml, tubos de 1,4 ml con DuraSeal, tubos de 1,4 ml con HRC, tubos Cryobank de 1,0 ml, Cryobank de 2,0 ml en gradilla universal, Cryobank de 1,8 ml en gradilla universal | Placas (12/gradilla) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas) Congeladores horizontales de -86 °C y -40 °C Thermo Scientific: 359,6 l (12,7 pies cúbicos) (capacidad para 33 gradillas), 481,3 l (17 pies cúbicos) (capacidad para 810 gradillas), |
173.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15549831
|
Thermo Scientific™
1950840 |
Tubos con tapón de rosca Thermo Scientific Matrix de 1,0 ml | Placas (11/gradilla) | Thermo Scientific CryoPlus 1 (capacidad para 7 gradillas), CryoPlus 2 (capacidad para 16 gradillas), CryoPlus 3 (capacidad para 30 gradillas), CryoPlus 4 (capacidad para 51 gradillas) Congeladores horizontales de -86 °C y -40 °C Thermo Scientific: 359,6 l (12,7 pies cúbicos) (capacidad para 33 gradillas), 481,3 l (17 pies cúbicos) (capacidad para 810 gradillas), |
167.84€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Un proceso práctico y optimizado para maximizar el almacenamiento de muestras en su laboratorio. Las gradillas de almacenamiento denso para arcones congeladores ULT y crioalmacenamiento de Thermo Scientific™ están diseñadas para alojar tubos de entre 200 μl y 5,0 μl, ofreciendo una capacidad de almacenamiento de muestras maximizada para arcones congeladores ultrabajos y los congeladores criogénicos de gran capacidad.
- La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Gradilla de tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) | |
Plata | |
13,5 cm | |
3,6 in |
Gradillas para tubos (congeladores criogénicos y ultracongeladores horizontales) | |
Rectángulo | |
5,3 in | |
9,3 cm |