Learn More
Estándares de densidad (20 °C)
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
Marca:  Paragon Scientific DEN20-14
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13420509
  • 99.00€ / 60 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
  • Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
  • Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
60 mL
1.6226 g/mL (20°C)
Dual certified to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • DEN20-14
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales citados