Learn More
Estándares de densidad (20 °C)
Los estándares de densidad certificados ISO 17025/ISO 17034 de Paragon sirven para verificar los instrumentos utilizados para medir la densidad de los materiales que son fluidos a la temperatura de prueba deseada dentro del rango de 15 °C a 150 °C
81.00€ - 106.00€
Código de producto | Marca | Densidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Densidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13480489
|
Paragon Scientific
DEN20-01 |
0.6597 g/mL (20°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13470489
|
Paragon Scientific
DEN20-02 |
0.7264 g/mL (20°C) |
86.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13490489
|
Paragon Scientific
DEN20-03 |
0.7788 g/mL (20°C) |
99.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13400499
|
Paragon Scientific
DEN20-04 |
0.8383 g/mL (20°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13420499
|
Paragon Scientific
DEN20-05 |
0.8556 g/mL (20°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13450499
|
Paragon Scientific
DEN20-06 |
0.8708 g/mL (20°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13440499
|
Paragon Scientific
DEN20-07 |
0.9376 g/mL (20°C) |
96.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13430499
|
Paragon Scientific
DEN20-08 |
0.9817 g/mL (20°C) |
94.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13460499
|
Paragon Scientific
DEN20-09 |
1.0257 g/mL (20°C) |
97.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13490499
|
Paragon Scientific
DEN20-10 |
1.0677 g/mL (20°C) |
81.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13480499
|
Paragon Scientific
DEN20-11 |
1.1258 g/mL (20°C) |
86.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13400509
|
Paragon Scientific
DEN20-12 |
1.1917 g/mL (20°C) |
93.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13410509
|
Paragon Scientific
DEN20-13 |
1.2849 g/mL (20°C) |
106.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13420509
|
Paragon Scientific
DEN20-14 |
1.6226 g/mL (20°C) |
99.00€
60 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Doble certificación según ISO 17025 / ISO 17034 bajo nuestra acreditación UKAS
- Certificado de acuerdo con la metodología ASTM D1480 de nivel primario
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP.
- Se suministra en un envase a prueba de manipulaciones con un 2 año de vida útil.
- Trazabilidad completa según las normas internacionales.
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
60 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- DEN20-01
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Valores nominales citados