Learn More
Fisherbrand™ Desecadores con nz 24/29 y válvula
Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3. Desecadores Fisherbrand con nz 24/29 y válvula diseñados para una variedad de trabajos de vacío.
Marca:  Fisherbrand™ 632415280204
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15544635
  • 512.33€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3
  • Diseñado para una gran variedad de trabajos de vacío
  • Utilizado para la desecación de muestras, almacenamiento de materiales sensibles a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
ISO 13 130, DIN 12 491
Desecador
300 mm
270 mm
Vidrio de borosilicato Simax 3.3
nz 24/29 y válvula
192 mm
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Desecadores con nz 24/29 y válvula > Tipo: 200mm; D.E.: 270mm; D.I.: 190mm; altura: 300mm