Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo destructibles a prueba de manipulaciones con acabado mate para las impresoras M6/M7
El vinilo a prueba de manipulaciones (B-351) ha sido diseñado para romperse fácilmente, mostrando así señales de manipulación del producto y evitando que la etiqueta se pueda retirar de una sola pieza.
Marca: Brady™ 173744
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo a prueba de manipulaciones (B-351) ha sido diseñado para romperse fácilmente, mostrando así señales de manipulación del producto y evitando que la etiqueta se pueda retirar de una sola pieza.
- Película de vinilo mate de color blanco y alto rendimiento con adhesivo permanente: la opción perfecta para aplicaciones que requieren resistencia a la manipulación de productos
- Tenga cuidado al separar la película de su soporte, ya que el material es muy frágil
- Temperatura de servicio de -40 a 82°C (de -40 a 180°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
M6-20-351 | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
100 etiquetas | |
-40°F to +176°F | |
0,0028 in | |
2 x 1 in. | |
1 in | |
50.8 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling, Security Identification | |
No | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +80 °C | |
0.071 mm | |
2 in | |
25.4 mm |