Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo destructibles a prueba de manipulaciones con acabado mate para las impresoras M6/M7
El vinilo a prueba de manipulaciones (B-351) ha sido diseñado para romperse fácilmente, mostrando así señales de manipulación del producto y evitando que la etiqueta se pueda retirar de una sola pieza.
45.90€ - 81.65€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Color | White |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Para utilizar con (equipo) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17848874
|
Brady™
173413 |
0.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 12.7 mm |
75.60€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17808254
|
Brady™
174205 |
0.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 12.7 mm |
81.65€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17809154
|
Brady™
174601 |
1 x 1.5 in. | M710, BMP71 | 25.4 mm |
59.60€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17819084
|
Brady™
173818 |
1 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 25.4 mm |
64.45€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17858734
|
Brady™
174608 |
1.9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48.26 mm |
64.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17888314
|
Brady™
173867 |
1.9 x 3 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 48.26 mm |
69.30€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17899184
|
Brady™
173386 |
2 x 1 in. | M710, BMP71 | 50.8 mm |
45.90€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17828424
|
Brady™
173744 |
2 x 1 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | 50.8 mm |
49.55€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- El vinilo a prueba de manipulaciones (B-351) ha sido diseñado para romperse fácilmente, mostrando así señales de manipulación del producto y evitando que la etiqueta se pueda retirar de una sola pieza.
- Película de vinilo mate de color blanco y alto rendimiento con adhesivo permanente: la opción perfecta para aplicaciones que requieren resistencia a la manipulación de productos
- Tenga cuidado al separar la película de su soporte, ya que el material es muy frágil
- Temperatura de servicio de -40 a 82°C (de -40 a 180°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
White | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
General Identification, Laboratory Labeling, Security Identification | |
Rectángulo | |
De -40 °C a +80 °C | |
0.071 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 | |
None | |
Mate | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
-40°F to +176°F | |
0,0028 in |