Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 100 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10265880
Óxido de deuterio, para RMN, 100 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265880
50 ml, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
100 ml
Envase:
Frasco de septum
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10265880
Marca: Thermo Scientific Acros 166310500
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-20-0
Fórmula molecular H2O
Peso molecular (g/mol) 20.03
Número MDL MFCD00044636
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Sinónimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-oMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Nombre IUPAC [(²H)oxi](²H)
SMILES [2H]O[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 50 ml
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula lineal D2O
Índice Merck 15, 2942
Información de solubilidad Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466953 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Número de loteA0466744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/11/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Número de loteA0466284 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/10/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Número de loteA0463949 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/07/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
Número de loteA0462121 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number166311000,166310100,166310500
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de deuterio, para RMN, 100 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals >