Learn More
Invitrogen™ Carpetas de desarrollo (14 cm x 19 cm)
Para su uso durante la adquisición de imágenes de membranas de transferencia tras el desarrollo de señales quimioluminiscentes (Western blot, transferencia de ácido nucleico).
Marca: Invitrogen™ T2258
Descripción
- Tamaño: 14 x 19cm
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Carpeta de desarrollo | |
30 folders | |
Temperatura ambiente |