Learn More
KGW Isotherm™ Matraces de transporte aislados Dewar
Para el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura como el hielo seco. Los matraces de transporte de aislamiento Dewar KGW Isotherm™ incluyen un diseño robusto fabricado con vidrio de borosilicato 3.3.
362.00€ - 738.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Refrigeración de muestras pequeñas |
Incluye | Tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte, asa |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapa del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de tapa del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10613131
|
KGW Isotherm™
1213 |
3000 ml | Blue-coated Metal Cover |
365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10047870
|
KGW Isotherm™
1211 |
1000 ml | Blue-coated Metal Cover |
528.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10199410
|
KGW Isotherm™
1222 |
2000 ml | Stainless Steel Cover |
738.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10017910
|
KGW Isotherm™
1221 |
1000 ml | Stainless Steel Cover |
362.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Enfriamiento de muestras pequeñas
- Chapado en plata y evacuado
- Aplicaciones flexibles en el laboratorio
- Incluye mango de aluminio
- Incluye tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte
- Disponible con cubierta metálica con revestimiento azul o cubierta de acero inoxidable
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Refrigeración de muestras pequeñas | |
Tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte, asa |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
KGW Isotherm™ Matraces de transporte aislados Dewar