Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
795.00€ - 1385.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11778519
|
Taylor Wharton™
25LDB |
25 L |
1247.18€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11758519
|
Taylor Wharton™
4LDB |
4 L |
795.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11788519
|
Taylor Wharton™
35LDB |
35 L |
1385.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Dewar LD de almacenamiento y de transferencia• Capacidad de 4 a 50 l
• Autonomía hasta 152 d
• Garantía 3 años
• Tapa con inserto para un mejor aislamiento térmico y más seguridad durante el transporte
• Bombona LD
Especificaciones
Cryogenic Storage Dewar |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar