Learn More
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar
With sealed vacuum space between the inner and outer shells to provide superior performance and insulation provides maximum holding times.
Marca: Taylor Wharton™ 25LDB
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Dewar LD de almacenamiento y de transferencia• Capacidad de 4 a 50 l
• Autonomía hasta 152 d
• Garantía 3 años
• Tapa con inserto para un mejor aislamiento térmico y más seguridad durante el transporte
• Bombona LD
Especificaciones
Cryogenic Storage Dewar | |
6.6 gal. | |
25 L | |
109 Days |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Taylor Wharton™ LD Series Cryogenic Storage Dewar > Capacidad:25 L
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido